Få mere at vide
3-Ingen-2-en, 96%
Artikelnummer. 11439386
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439386 250 g 250g
11419386 10 g 10g
11429386 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19084.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 14309-57-0 | C9H16O | 140,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14309-57-0
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.23
MDL nummer MFCD00010241
InChI nøgle HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-nonen-2-one, trans-3-nonen-2-one, e-non-3-en-2-one, e-3-nonen-2-one, 3-nonen-2-one, 3e, 3e-3-nonen-2-one, 3e-non-3-en-2-one, unii-fr0k39of16, 3e-nonen-2-one, 3-nonen-2-one fhfi
PubChem CID 5317045
SMIL CCCCC\C=C\C(C)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Nonen-2-one
Tæthed 0.848
Kogepunkt 85 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 250 g
Beilstein 1743558
IUPAC navn (3E)-ikke-3-en-2-on
Formel vægt 140.23
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.