Få mere at vide
3-Nonen-2-one, 96%
Artikelnummer. 11419386
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419386 10 g 10g
11429386 50 g 50g
11439386 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19084.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14309-57-0 | C9H16O | 140.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14309-57-0
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.23
MDL nummer MFCD00010241
InChI nøgle HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-nonen-2-one, trans-3-nonen-2-one, e-non-3-en-2-one, e-3-nonen-2-one, 3-nonen-2-one, 3e, 3e-3-nonen-2-one, 3e-non-3-en-2-one, unii-fr0k39of16, 3e-nonen-2-one, 3-nonen-2-one fhfi
PubChem CID 5317045
SMIL CCCCC\C=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nonen-2-one
Tæthed 0.848
Kogepunkt 85°C (12 mmHg)
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 10 g
Beilstein 1743558
IUPAC navn (E)-non-3-en-2-one
Formel vægt 140.23
Procent renhed 96%