Få mere at vide
3-nitrostyren, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10444585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444585 10 g Glasflaske 10g
10173510 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128990100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 586-39-0 | C8H7NR.2 | 149,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-39-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00007276
InChI nøgle SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
PubChem CID 68514
IUPAC navn 1-ethenyl-3-nitrobenzen
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrostyrene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5° °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0700g/mL
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4NO2
Brydningsindeks 1,5820 til 1,584
Mængde 10 g
Beilstein 05, 478
Specifik vægtfylde 1.07
Stabilisator ca. 0,1% 3, 5-di-tert-butylkatechol
Formel vægt 149.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.