Få mere at vide
3-nitrostyren, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10173510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173510 2.5 g Glasflaske 2.5g
10444585 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128990025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 586-39-0 | C8H7NR.2 | 149,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 586-39-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00007276
InChI nøgle SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
PubChem CID 68514
IUPAC navn 1-ethenyl-3-nitrobenzen
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrostyrene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5° °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0700g/mL
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4NO2
Brydningsindeks 1,5820 til 1,584
Mængde 2.5 g
Beilstein 05, 478
Specifik vægtfylde 1.07
Stabilisator ca. 0,1% 3, 5-di-tert-butylkatechol
Formel vægt 149.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.