Få mere at vide
3-nitrosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30011684
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011684 5 g
30006491 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5209005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-38-1
Molekylær formel C7 H5 N O5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Synonym Salicylic acid, 3-nitro- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-Nitrosalicylic acid, NSC 182
IUPAC navn 2-hydroxy-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrosalicylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Formel vægt 183.0168
Procent renhed >95%