Få mere at vide
3-Nitrosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 10112874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10112874 1 g 1g
10431674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399820010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-38-1 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-38-1
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
InChI nøgle WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro, salicylic acid, 3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, 3-nitro-salicylsaure, 3-nitrosalicyclic acid, wln: wnr bq cvq, acmc-209q5q
PubChem CID 6807
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrosalicylic acid
Smeltepunkt 142°C to 147°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H3(OH)COOH
Mængde 1 g
Merck Index 15,6717
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.