Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitropyridine |
| Navn note | 98% |
| CAS | 2530-26-9 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 35 °C til 40 °C |
| Farve | Farveløs |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |