Få mere at vide
3-Nitrophthalonitrile, 99%
Artikelnummer. 11470828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470828 5 g 5g
11480828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25269.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51762-67-5 | C8H3N3O2 | 173.13 g/mol
3-Nitrophthalonitril er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, kemikalier, farvestoffer og phthalocyaninblå pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Nitrophthalonitril er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, kemikalier, farvestoffer og phthalocyaninblå pigmenter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Uforenelig med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51762-67-5
Molekylær formel C8H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 173.13
MDL nummer MFCD00191558
InChI nøgle UZJZIZFCQFZDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalonitrile, 2,3-dicyanonitrobenzene, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3-nitro, 3-nitrophthalodinitrile, 1,2-dicyano-3-nitrobenzene, 3-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, nitrophthalonitrile, 3-nitro-phthalonitrile, 3-nitrophthalonitrile?, acmc-209kvo
PubChem CID 162652
IUPAC navn 3-nitrobenzen-1,2-dicarbonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C#N)=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophthalonitrile
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Mængde 5 g
Beilstein 2263686
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 173.13
Procent renhed 99%