Få mere at vide
3-Nitrofthalsyreanhydrid, 97%
Beskrivelse
4-Nitrophthalsyreanhydrid er et mellemprodukt til syntese af benzimidazol PARP-hæmmer I, ABT-472. Det reagerer med aminoquinazolinoner for at give phthalimidoquinazolinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrophthalsyreanhydrid er et mellemprodukt til syntese af benzimidazol PARP-hæmmer I, ABT-472. Det reagerer med aminoquinazolinoner for at give phthalimidoquinazolinoner.
Opløselighed Kan nedbrydes
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrophthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 161 °C til 166 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 179963 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Kan nedbrydes i vand. |
| IUPAC navn | 4-nitro-2-benzofuran-1,3-dion |
| Formel vægt | 193.11 |
| Procent renhed | 97% |