Få mere at vide
3-Nitrophthalic anhydride, 97%
Artikelnummer. 11472548
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472548 25 g 25g
11482548 100 g 100g
11492548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15857.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 641-70-3 | C8H3NO5 | 193.11 g/mol
4-Nitrophthalsyreanhydrid er et mellemprodukt til syntese af benzimidazol PARP-hæmmer I, ABT-472. Det reagerer med aminoquinazolinoner for at give phthalimidoquinazolinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophthalsyreanhydrid er et mellemprodukt til syntese af benzimidazol PARP-hæmmer I, ABT-472. Det reagerer med aminoquinazolinoner for at give phthalimidoquinazolinoner.
Opløselighed Kan nedbrydes
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 641-70-3
Molekylær formel C8H3NO5
Molekylvægt (g/mol) 193.11
MDL nummer MFCD00005921
InChI nøgle ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
PubChem CID 21631
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophthalic anhydride
Smeltepunkt 161°C to 166°C
Mængde 25 g
Beilstein 179963
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation May decompose in water.
IUPAC navn 4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Formel vægt 193.11
Procent renhed 97%