Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrophthalic acid |
| Smeltepunkt | 213,0 °C til 216,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 09,823 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 20 g/L (25 c). Andre opløseligheder: 1g/10 ml methanol |
| Formel vægt | 211.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Nitrophthalic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.