Få mere at vide
3-Nitroftalsyre, 95%
Artikelnummer. 10235730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235730 100 g Plastflaske 100g
10408340 500 g Plastflaske 500g
11945051 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160161000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 603-11-2 | C8H5NR.6 | 211,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-11-2
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.13
InChI nøgle KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophthalic acid
Smeltepunkt 213.0°C to 216.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 09,823
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (25 c). Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formel vægt 211.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.