Få mere at vide
3-nitrophenyleddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487114
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487114 25 g 25g
11467114 1 g 1g
11477114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21540.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1877-73-2 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
3-Nitrophenyleddikesyre, er et nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Nitrophenyleddikesyre, er et nyttigt syntetisk mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1877-73-2
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007278
InChI nøgle WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
PubChem CID 15876
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Mængde 25 g
Beilstein 2050088
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%