Få mere at vide
3-nitrobenzylaminhydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼225 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 188.62 |
| Procent renhed | 97% |