Få mere at vide
3-nitrobenzylaminhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11470957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470957 1 g 1g
11480957 5 g 5g
11490957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23349.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188,611 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26177-43-5
Molekylær formel C7H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.611
MDL nummer MFCD00012858
InChI nøgle DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
IUPAC navn (3-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼225°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 188.62
Procent renhed 97%