Få mere at vide
3-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229930 25 g Glass bottle 25g
10177460 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404900250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 619-23-8
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007272
InChI nøgle APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-3-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41°C to 46°C
Farve Brown to Yellow
Kogepunkt 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel O2NC6H4CH2Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 171.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Solid