Få mere at vide
3-nitrobenzylchlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzyl chloride |
| Smeltepunkt | 43 °C til 47 °C |
| Kogepunkt | 150 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 742794 |
| Formel vægt | 171.58 |
| Procent renhed | 98% |