Få mere at vide
3-nitrobenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452798
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452798 10 g 10g
11462798 50 g 50g
11472798 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16775.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-23-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-23-8
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007272
InChI nøgle APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl chloride
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Kogepunkt 150°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 742794
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%