Få mere at vide
3-Nitrobenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 10052670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052670 5 g Glasflaske 5g
10036093 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206920050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3958-57-4 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3958-57-4
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00007271
InChI nøgle LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
PubChem CID 77568
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl bromide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 153°C to 154°C (7.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2Br
Mængde 5 g
Beilstein 05, 334
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.