Få mere at vide
3-Nitrobenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 11456847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456847 5 g 5g
11466847 25 g 25g
11476847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14310.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3958-57-4 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3958-57-4
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00007271
InChI nøgle LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
PubChem CID 77568
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl bromide
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 153°C to 154°C (7 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 742795
Formel vægt 216.04
Procent renhed ≥98%