Få mere at vide
3-nitrobenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11440750
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440750 5 g 5g
11430750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044445.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
3-Nitrobenzylalkohol er det bedste substrat for cytosolisk alkoholdehydrogenase. 3-Nitrobenzylalkohol blev anvendt som matrix under hurtig-atom bombardement massespektrometri. Det blev brugt til isolering af palmityleret peptidfragment fra bovint rhodopsin og dets karakterisering ved massespektrometri. Det er blevet brugt som en flydende matrix til hurtigt atombombardement[1] og matrix-assisteret laserdesorptionsionisering. Ved elektrosprayionisering doperes 3-NBA ind i sprayopløsningsmidler med lav overfladespænding for at øge analytopladningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-25-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007273
InChI nøgle CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC navn (3-nitrophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 29 °C til 33 °C
Farve Gul
Tæthed 1.300 g/mL
Kogepunkt 175 °C til 180 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 5 g
Beilstein 2044769
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 153.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzyl alcohol