Få mere at vide
3-Nitrobenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11430750
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11430750
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044445.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Nitrobenzylalkohol er det bedste substrat for cytosolisk alkoholdehydrogenase. 3-Nitrobenzylalkohol blev anvendt som matrix under hurtig-atom bombardement massespektrometri. Det blev brugt til isolering af palmityleret peptidfragment fra bovint rhodopsin og dets karakterisering ved massespektrometri. Det er blevet brugt som en flydende matrix til hurtigt atombombardement[1] og matrix-assisteret laserdesorptionsionisering. Ved elektrosprayionisering doperes 3-NBA ind i sprayopløsningsmidler med lav overfladespænding for at øge analytopladningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-25-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007273
InChI nøgle CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC navn (3-nitrophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Farve Gul
Tæthed 1.300 g/mL
Kogepunkt 175°C to 180°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 1 g
Beilstein 2044769
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 153.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Nitrobenzyl alcohol