Få mere at vide
3-nitrobenzylalkohol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 29 °C til 33 °C |
| Tæthed | 1.3 |
| Kogepunkt | 175 °C til 180 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5755 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2044769 |
| Formel vægt | 153.14 |
| Procent renhed | 98% |