Få mere at vide
3-nitrobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407297
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407297 25 g 25g
11417297 100 g 100g
11427297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15040.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-25-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007273
InChI nøgle CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC navn (3-nitrophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 175°C to 180°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5755
Mængde 25 g
Beilstein 2044769
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%