Få mere at vide
3-Nitrobenzotrifluorid, 97%
Artikelnummer. 11322306
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322306 100 g 100g
11312306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05948.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191,109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-46-4
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.109
MDL nummer MFCD00007260
InChI nøgle WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
IUPAC navn 1-nitro-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 1.435
Kogepunkt 201 °C til 205 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.472
Mængde 100 g
FN nummer UN2306
Beilstein 2051362
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%