Få mere at vide
3-Nitrobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 10580784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580784 5 g Glasflaske 5g
10645232 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10580784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173520050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-24-9
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00007194
InChI nøgle RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
IUPAC navn 3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzonitrile
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Farve Gul
Kogepunkt 165°C (21.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CN
Mængde 5 g
Beilstein 09, 385
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freele soluble in ether and alcohol
Formel vægt 148.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.