Få mere at vide
3-Nitrobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11492488
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492488 10 g 10g
11359459 25 g 25g
11402498 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15821.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148,121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-24-9
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.121
MDL nummer MFCD00007194
InChI nøgle RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
IUPAC navn 3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 114 °C til 117 °C
Kogepunkt 165 °C (21 mmHg)
Lugt Mandelagtig
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 637674
Formel vægt 148.12
Procent renhed 98%