Få mere at vide
3-Nitrobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 121-92-6 |
| Smeltepunkt | 139°C to 142°C |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | 3-(NO2)C6H4COOH |
| MDL nummer | MFCD00007251 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.12 |
| Grad | Research |