Få mere at vide
3-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238559
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238559 25 kg
1 options
Artikelnummer. 32238559 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006459025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Tæthed 1.49 g/cm³ at 20°C
Flammepunkt 189.6°C (Pensky-Martens closed cup)
Smelteområde 139°C to 142°C
Molekylær formel 3-(NO2)C6H4COOH
Mængde 25 kg
Synonym 3-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Grad Not Available