Få mere at vide
3-nitrobenzoesyre, 99%
Beskrivelse
3-nitrobenzoesyre blev brugt til at undersøge ozons rolle som yderligere nedbrydnings- eller efterbehandlingsreagens i nedbrydningen af o-, m- og p-nitobenzoesyrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nitrobenzoesyre blev brugt til at undersøge ozons rolle som yderligere nedbrydnings- eller efterbehandlingsreagens i nedbrydningen af o-,
m
- og p-nitobenzoesyrer Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløseligt i eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 140 °C til 143 °C |
| Tæthed | 1.494 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 908644 |
| Merck Index | 14,6589 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i eddikesyre. |
| Formel vægt | 167.12 |
| Procent renhed | 99% |