Få mere at vide
3-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11405593
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405593 250 g 250g
11495583 1000 g 1000g
11415593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13494.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
3-nitrobenzoesyre blev brugt til at undersøge ozons rolle som yderligere nedbrydnings- eller efterbehandlingsreagens i nedbrydningen af o-, m- og p-nitobenzoesyrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-
Nitrobenzoesyre blev brugt til at undersøge ozons rolle som yderligere nedbrydnings- eller efterbehandlingsreagens i nedbrydningen af o-,
m
- og p-nitobenzoesyrer Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløseligt i eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-92-6
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007251
InChI nøgle AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Tæthed 1.494
Mængde 250 g
Beilstein 908644
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99%