Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoic acid |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 139,0 °C til 143,0 °C |
| Farve | Grøn til gul |
| Flammepunkt | 190 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | O2NC6H4CO2H |
| Vis mere |