Få mere at vide
3-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10014623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10014623 100 g 100g
10745051 500 g 500g
13428338 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10014623 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128451000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 121-92-6 | C7H5NR.4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-92-6
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007251
InChI nøgle AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139.0°C to 143.0°C
Farve Grøn til gul
Flammepunkt 190°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Merck Index 14,6589
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver