Få mere at vide
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473248
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473248
25 g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 11473248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17670.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
Det bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af: acyl-2-aminobenzimidazolanaloger og 6-chlor-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af: acyl-2-aminobenzimidazolanaloger og 6-chlor-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Opløselighed Hydrolyserer langsomt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-51-7
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.611
MDL nummer MFCD00007435
InChI nøgle MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9uVis mereVis mindre
PubChem CID 8476
IUPAC navn 3-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 746542
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vægt 221.62
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP28L033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA17670.22,A17670.14,A17670.06
Partinummer10242659 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/08/2022 ArtikelnummerA17670.22,A17670.14,A17670.06
Partinummer90007442 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerA17670.22,A17670.14,A17670.06
PartinummerI28R036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerA17670.22,A17670.14,A17670.06
PartinummerQ03F009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerA17670.22,A17670.14,A17670.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >