Få mere at vide
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10781442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781442 25 g Glasflaske 25g
10117800 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415840250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-51-7
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.62
MDL nummer MFCD00007435
InChI nøgle MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC navn 3-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60,0 °C til 65,0 °C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO2ClC6H4NO2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 221.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver