Få mere at vide
3-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30137233
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137233 10 g
30134181 5 g
30009522 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49213510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-61-6
Molekylær formel C7 H5 N O3
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Synonym Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
IUPAC navn 3-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzaldehyde
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Formel vægt 151.0269