Få mere at vide
3-nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-172166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10123660
Brand: Thermo Scientific Acros 128411000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-61-6
Molekylær formel C7H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 151.12
MDL nummer MFCD00007249
InChI nøgle ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC navn 3-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzaldehyde
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56.0°C to 59.0°C
Farve Brun-gul til gul
Kogepunkt 285.0°C to 290.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 07, 250
Merck Index 14, 6587
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroformm and ether
Formel vægt 151.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.