Få mere at vide
3-nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470134
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
Artikelnummer. 11470134
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13594.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
3-Nitrobenzaldehyd bruges til syntese af andre organiske forbindelser, lige fra lægemidler til plasttilsætningsstoffer og mellemprodukter til forarbejdning af parfume- og smagsstoffer og til fremstilling af visse anilinfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Nitrobenzaldehyd anvendes til syntese af andre organiske
forbindelser, lige fra lægemidler til plasttilsætningsstoffer og mellemprodukter til forarbejdning af parfume- og smagsstoffer og til fremstilling af visse anilinfarvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-61-6
Molekylær formel C7H5NO3
MDL nummer MFCD00007249
InChI nøgle ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC navn 3-nitrobenzaldehyd
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Kogepunkt 164°C (23 mmHg)
Mængde 1000 g
Beilstein 386795
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6587
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekylvægt (g/mol) 151.121
Formel vægt 151.12
Procent renhed 99%