Få mere at vide
3-nitrobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11369459
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369459 500 g 500g
11480134 250 g 250g
11470134 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13594.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol
3-Nitrobenzaldehyd bruges til syntese af andre organiske forbindelser, lige fra lægemidler til plasttilsætningsstoffer og mellemprodukter til forarbejdning af parfume- og smagsstoffer og til fremstilling af visse anilinfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Nitrobenzaldehyd anvendes til syntese af andre organiske
forbindelser, lige fra lægemidler til plasttilsætningsstoffer og mellemprodukter til forarbejdning af parfume- og smagsstoffer og til fremstilling af visse anilinfarvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-61-6
Molekylær formel C7H5NO3
MDL nummer MFCD00007249
InChI nøgle ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC navn 3-nitrobenzaldehyd
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 57 °C til 59 °C
Kogepunkt 164 °C (23 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 386795
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6587
Opløselighedsinformation Letopløselig vandig opløsning.
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Formel vægt 151.12
Procent renhed 99%