Få mere at vide
3-nitroanilin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463344
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463344 500 g 500g
11453344 100 g 100g
11473344 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10629.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroanilin er almindeligt anvendt som råmateriale til farvestoffer. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til azokoblingskomponent 17, og farvestofferne spreder gul 5 og syreblå 29. Kemikaliet ændres til andre stoffer (farvestoffer og m-nitrophenol) under farvningsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Nitroanilin er almindeligt anvendt som råmateriale til farvestoffer. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til azokoblingskomponent 17, og farvestofferne spreder gul 5 og syreblå 29. Kemikaliet ændres til andre stoffer (farvestoffer og m-nitrophenol) under farvningsprocessen.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand 0,1 g/100 ml (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-09-2
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00007782
InChI nøgle XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC navn 3-nitroanilin
SMIL NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitroaniline
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Tæthed 0.901
Kogepunkt 306°C
Mængde 500 g
FN nummer UN1661
Beilstein 636962
Merck Index 14,6582
Opløselighedsinformation It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%