Få mere at vide
3-nitroanilin, 98%
Beskrivelse
3-Nitroanilin er almindeligt anvendt som råmateriale til farvestoffer. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til azokoblingskomponent 17, og farvestofferne spreder gul 5 og syreblå 29. Kemikaliet ændres til andre stoffer (farvestoffer og m-nitrophenol) under farvningsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Nitroanilin er almindeligt anvendt som råmateriale til farvestoffer. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til azokoblingskomponent 17, og farvestofferne spreder gul 5 og syreblå 29. Kemikaliet ændres til andre stoffer (farvestoffer og m-nitrophenol) under farvningsprocessen.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand 0,1 g/100 ml (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitroaniline |
| Smeltepunkt | 112°C to 114°C |
| Tæthed | 0.901 |
| Kogepunkt | 306°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1661 |
| Beilstein | 636962 |
| Merck Index | 14,6582 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C). |
| Formel vægt | 138.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Nitroaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitroaniline