Få mere at vide
3'-Nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30180427
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180427 100 g
30179788 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN491440100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-89-1
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
Synonym (3-Nitrophenyl) Methyl Ketone, 1-(3-Nitrophenyl)-1-ethanone, 1-(3-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-nitrobenzene, 3-Acetylnitrobenzene, 3'-Nitroacetophenone, Methyl 3-Nitrophenyl Ketone, NSC 5511, m-Acetylnitrobenzene;m-Nitroacetophenone
IUPAC navn 1-(3-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3'-Nitroacetophenone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Formel vægt 165.0426