Få mere at vide
3'-nitroacetophenon, 98+%
Beskrivelse
3'-Nitroacetophenon bruges som et mellemprodukt i den farmaceutiske industri til fremstilling af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3 -′Nitroacetophenon bruges som et mellemprodukt i den farmaceutiske industri til fremstilling af lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand 0,75 g/L @ 20 °C
.Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Nitroacetophenone |
| Smeltepunkt | 76 °C til 80 °C |
| Kogepunkt | 202 °C |
| Lugt | Let sødt |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 743002 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand 0,75 g/L @ 20 °C. |
| Formel vægt | 165.15 |
| Procent renhed | ≥98% |