Få mere at vide
3'-nitroacetanilid, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Nitroacetanilide |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2211961 |
| Merck Index | 14,6581 |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | ≥98% |