Få mere at vide
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11453877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453877 25 g 25g
11443877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18316.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-80-3
Molekylær formel C8H4F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 235.118
MDL nummer MFCD00024509
InChI nøgle ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
PubChem CID 616602
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 127 °C til 132 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2284651
Formel vægt 235.12
Procent renhed 97%