Få mere at vide
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11394796
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394796 1 g 1g
11384796 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32823.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 401-94-5 | C7H5F3N2O2 | 206,124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-94-5
Molekylær formel C7H5F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.124
MDL nummer MFCD00061229
InChI nøgle LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 5-nitro-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem2558, pubchem2795, ksc915s5r
PubChem CID 2775709
IUPAC navn 3-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 206.13
Procent renhed 98%