Få mere at vide
3-Nitro-4-acetamidophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro-4-acetamidophenol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-5(11)9-7-3-2-6(12)4-8(7)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,9,11) |
| Formel vægt | 196.0484 |