CAS RN 7403-75-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Nitro-4-acetamidophenol, TRC
CAS: 7403-75-0 Molekylær formel: C8 H8 N2 O4 Molekylvægt (g/mol): 196.16 IUPAC navn: N-(4-hydroxy-2-nitrophenyl)acetamide SMIL: CC(=O)Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]