Beskrivelse
- Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
- These original Eppendorf spare parts are designed to replace the ejector sleeves of Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
- Available in various color code with ejection carrier
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipettes |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Ejector Sleeve |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Pipette Tips |
| Mængde | 1 Pk. |