Få mere at vide
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes Ejector Sleeve
Artikelnummer. 30689728 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 ml
5 ml
10 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30689728 5 ml
30689612 2,5 μl
30689602 10 μl
30689642 20 μl
30689641 100 μl
30689679 200 μl
30689739 300 μl
30689697 1000 μl
30689618 2 ml
30689682 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30689728 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102630009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
  • Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
  • These original Eppendorf spare parts are designed to replace the ejector sleeves of Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Available in various color code with ejection carrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipettes
Materiale Polypropylene
Type Ejector Sleeve
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Pipette Tips
Mængde 1 Pk.