Få mere at vide
Eppendorf™ Forskning 3 Neo Single Channel Pipetter Ejector Sleeve
Artikelnummer. 30689602 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 ml
5 ml
10 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30689602 10 μl
30689612 2,5 μl
30689642 20 μl
30689641 100 μl
30689679 200 μl
30689739 300 μl
30689697 1000 μl
30689618 2 ml
30689728 5 ml
30689682 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30689602 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102630001
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udkasterhylstre muliggør nem og effektiv udstødning af spidsen
  • Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
  • These original Eppendorf spare parts are designed to replace the ejector sleeves of Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Available in various color code with ejection carrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipettes
Materiale Polypropylene
Type Ejector Sleeve
Volumen (metrisk) 10 μl
Til brug med (udstyr) Pipette Tips
Mængde 1 Pk.